Merck
704679
Sigma-Aldrich
Ethyl tribromoacetate
97%
Synonim(y):
2,2,2-tribromooctan etylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5Br3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.540
gęstość
2.201 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C4H5Br3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Klucz InChI
ZZUKBDJWZXVOQG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)