Merck
703486
Sigma-Aldrich
sec-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex solution
1.2 M in THF
Synonim(y):
2-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex, Turbo Grignard
About This Item
Wzór liniowy:
C4H9MgCl · LiCl
Masa cząsteczkowa:
159.27
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.2 M in THF
14 % (w/w)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li]Cl.CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.2ClH.Li.Mg/c1-3-4-2;;;;/h3H,4H2,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
ZMDHAYOBNXOYEU-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Reagent for Selective Metalations
Used as:
  • Functionalization of cyclopentene derivatives
Informacje prawne
Product of Albemarle US Inc
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-21.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Selective Metalations using i-PrMgCl·LiCl and s-BuMgCl·LiCl
Transformative reagents for selective metalation, deprotonation and nucleophilic additions have allowed for unprecedented selective converstions to reactive intermediates within a molecule which contains sensative functionalities under mild reactions.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning New Reagents for Selective Metalation, Deprotonation, and 1,2-Additions.