Merck
703346
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CH3I
Masa cząsteczkowa:
142.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
klasa czystości
NMR reference standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solution
skład
chromium (III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
stężenie
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
6.5 mm × 8 in.
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Cechy i korzyści
Indirect detection test
Ilość
6.5 mm O.D. tube contains 1.2 mL.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)