Merck
652415
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Methyl-13C,d iodide
About This Item
Wzór liniowy:
D13CH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C
gęstość
2.312 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H][13CH2]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-VVKOMZTBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)