Merck
703125
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-13C14
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C14H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
191.99 by atom % calculation
mp
98-100 °C
przesunięcie masy
M+14
ciąg SMILES
[13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13c]([13cH]1)[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Klucz InChI
YNPNZTXNASCQKK-FIJHWJEJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ananya Ashok et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 196, 110511-110511 (2020-04-05)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are widespread pollutants in marine ecosystems including threatened and potentially sensitive coral reefs. Lower organisms such as phytoplankton, known to bioconcentrate PAHs, could serve as potential entry points for these chemicals into higher trophic levels. Here