Kluczowe dokumenty
377317
1-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C10D7CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.614 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
gęstość
1.070 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
QPUYECUOLPXSFR-UZHHFJDZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?