Kluczowe dokumenty
702412
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
97%
Synonim(y):
1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4R)-4-fluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D -80.0°, c = 1 in methanol
mp
34-39 °C
grupa funkcyjna
ester
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
Klucz InChI
METPQQHVRNLTRX-SFYZADRCSA-N
Zastosowanie
Ester metylowy N-Boc-trans-4-fluoro-L-proliny może być użyty jako substrat do przygotowania katalizatorów na bazie pirolidyno-tioksotetrahydropirymidynonu, które znajdują zastosowanie w asymetrycznych reakcjach organicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
4-Fluoro and 4-hydroxy pyrrolidine-thioxotetrahydropyrimidinones: Organocatalysts for green asymmetric transformations in brine
Kaplaneris N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(11), 5464-5473 (2015)