Merck
654000
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
82-86 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
Klucz InChI
MZMNEDXVUJLQAF-YUMQZZPRSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)