Merck
762067
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D +70°, c = 0.617 g/mL in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
119-125 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)CC1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7?/m0/s1
Klucz InChI
BENKAPCDIOILGV-PKPIPKONSA-N
Zastosowanie
Boc protected Proline derivative.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3