701785
Bis(trifluoroacetato)carbonylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) methanol adduct
Synonim(y):
Carbonylbis(trifluoroacetato)bis(triphenylphosphine)ruthenium
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
236-237 °C
ciąg SMILES
CO.[C-]#[O+].FC(F)(F)C(=O)O[Ru]OC(=O)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2C2HF3O2.CH4O.CO.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*3-2(4,5)1(6)7;2*1-2;/h2*1-15H;2*(H,6,7);2H,1H3;;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
GQNGUAPNKNMOTM-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Vinylation of alcohols or aldehydes.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3