527455
PKR Inhibitor, Negative Control
The PKR Inhibitor, Negative Control, also referenced under CAS 852547-30-9, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Inhibitor kinazy białkowej zależnej od RNA, kontrola negatywna, 5-chloro-3-(3,5-dichloro-4-hydroksybenzylideno)-1,3-dihydro-indol-2-on
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1c(c(cc(c1)C=C2c3c(ccc(c3)Cl)NC2=O)Cl)O
InChI
1S/C15H8Cl3NO2/c16-8-1-2-13-9(6-8)10(15(21)19-13)3-7-4-11(17)14(20)12(18)5-7/h1-6,20H,(H,19,21)
Klucz InChI
ZJFMARHFPUZEKI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
A negative control for PKR Inhibitor
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1