Merck
15258
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) dicarbonyl chloride
≥98.0% (CH)
Synonim(y):
Dichlorodicarbonylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Ruthenium(II)bis(triphenylphosphine)dichlorocarbonyl
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]2Ru(CO)2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
752.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (CH)
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Ru](Cl)(C#[O])(C#[O])([PH](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[PH](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;;;/h2*1-15H;;;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
PXURRFCLQDNZOY-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)