Kluczowe dokumenty
70160
Nafion™ 117 containing solution
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
Synonim(y):
Tetrafluoroethylene-perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octenesulfonic acid copolymer
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.38
kategoria ekologicznej alternatywy
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
Klucz InChI
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- polyelectrolytic membrane for fuel cells
- metal extraction from aqueous solutions
- for the production of hydrogen by thermochemical water splitting
- as a reference membrane to evaluate the methanol permeability
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
67.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
19.44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Ogniwa paliwowe z membraną protonowymienną (PEM) działają w stosunkowo niskich temperaturach i składają się z dwóch elektrod oraz przewodzącego elektrolitu.
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Powiązane treści
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
70160-25ML | 4061838254191 |
70160-100ML | 4061838254184 |