Merck
691348
Sigma-Aldrich
Basolite® Z1200
greener alternative
produced by BASF
Synonim(y):
2-Methylimidazole zinc salt, ZIF-8
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
produced by BASF
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
1300-1800 m2/g , Langmuir surf. area
wielkość cząstki
4.9 μm (D50)
gęstość nasypowa
0.35 g/cm3
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC1=NC=C[N-]1.CC2=NC=C[N-]2.[Zn+2]
InChI
1S/2C4H5N2.Zn/c2*1-4-5-2-3-6-4;/h2*2-3H,1H3;/q2*-1;+2
Klucz InChI
MFLKDEMTKSVIBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Basolite(TM) Z1200 has a zeolitic imidazolate framework (ZIF) constituted of metal ions and imidazolate anions. The structure of ZIF is analogous to that of silica-zeolites. ZIFs have high thermal stability.
Metal organic framework (MOF)
Zinc imidazolate frameworks (ZIF)
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Basolite®Z1200 (ZIF-8) based MOFs can be used in the fabrication of matrix membranes for gas separation processes such as hydrogen separation, and nitrogen recovery. They are also used as fillers in the formation of PDMS based membranes for solvent resistant nanofitration (SRNF). They are commercially utilized as porous materials for the absorption and sensing of pesticides.
Used for separations (paraffin isomers, alkanes), sensors, and gas adsorption (hydrogen gas)
Inne uwagi
can be activated at 100°C (vacuum)
Informacje prawne
Basolite is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Julien Cousin-Saint-Remi et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(14), 13694-13703 (2019-03-22)
Shaping metal-organic frameworks (MOFs) into robust particles with a controllable size is of large interest to the field of adsorption. Therefore, a method is presented here to produce robust MOF beads of different sizes, ranging from 250 μm to several
Peralta, D.; et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, 4692-4702 (2012)
Molecular sieving realized with ZIF-8/Matrimid mixed-matrix membranes
Ordonez MJC, et al.
Journal of Membrane Science , 361(1-2), 28-37 (2010)
Doped Zinc-Organic Framework for Sensing of Pesticide
Kumar P, et al.
Advanced Materials Research, 488(1-2), 1543-1546 (2012)
Metal Organic Frameworks (MOFs).
Nakhla J
Aldrich Chemfiles, 9(2), 19-19 (2009)
Produkty
Metal Organic Frameworks (MOFs)
Struktury metaloorganiczne (MOF) to porowate, krystaliczne materiały składające się z jonów metali związanych ligandami organicznymi.