Merck
690872
Sigma-Aldrich
Basolite® F300
greener alternative
produced by BASF
Synonim(y):
Fe-BTC, Iron 1,3,5-benzenetricarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H3FeO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
produced by BASF
Poziom jakości
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
120-190 m2/g
gęstość nasypowa
0.16‑0.35 g/cm3
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=C1O[Fe]2OC(=O)c3cc1cc(c3)C(=O)O2
InChI
1S/C9H6O6.Fe/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);/q;+3/p-3
Klucz InChI
UTYFBNKMZYRAFO-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Basolite®F300 (Fe-BTC) is a porous metal organic framework (MOF) that is used as a highly active catalyst for Lewis acid reactions such as acetalization of aldehydes and aldol condensation. It has a hybrid supertetrahedral build up from oxocentered trimmers of iron(III) octahedron that are connected by trimesate anions.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Fe-BTC based MOF can be used in greener applications such as energy storage through lithium ion batteries. It can also be used in the supercritical adsorption of CO2.
Informacje prawne
Basolite is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Comparison of porous iron trimesates basolite F300 and MIL-100 (Fe) as heterogeneous catalysts for lewis acid and oxidation reactions: roles of structural defects and stability
Dhakshinamoorthy A, et al.
ACS Catalysis, 2(10), 2060-2065 (2012)
Facile synthesis of the Basolite F300-like nanoscale Fe-BTC framework and its lithium storage properties
Hu X, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(115), 114483-114490 (2016)
A combined computational and experimental study of high pressure and supercritical CO2 adsorption on Basolite MOFs
Deniz E, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 175(115), 34-42 (2013)
Produkty
Metal Organic Frameworks (MOFs)
Struktury metaloorganiczne (MOF) to porowate, krystaliczne materiały składające się z jonów metali związanych ligandami organicznymi.