Kluczowe dokumenty
6P100D
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P100D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
Materiały
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Właściwości
point style 6 pt probe
opakowanie
pkg of 16 diced devices
producent / nazwa handlowa
6P100D
die thickness
525 μm , silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)