Kluczowe dokumenty
926949
Sigma-Aldrich
Gold coated silica nanoparticles
1 wt. % in water, 200 nm (non-porous silica), 20 nm (gold nanoparticles)
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2@AuNP
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
1 wt. % in water
wielkość cząstki
20 nm (gold nanoparticles)
200 nm (non-porous silica)
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nanocząstki krzemionki powlekane złotem składają się z kulistego rdzenia krzemionkowego pokrytego nanocząstkami złota na powierzchni. Materiały te mają unikalne właściwości chemiczne i optyczne, dzięki czemu są odpowiednie i atrakcyjne do zastosowań w medycynie, bateriach, katalizie, czujnikach i spektroskopii. Nanocząstki krzemionki pokryte złotem mają dużą powierzchnię, nieporowatą krzemionkę, doskonały transport ładunku i biokompatybilność.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elnaz Bagheri et al.
Biosensors & bioelectronics, 153, 112054-112054 (2020-02-15)
Hybrid silica-gold based sensors show attractive performance in sensing technologies. Due to their interesting optical properties and biological compatibility, gold nanoparticles (AuNPs) have been extensively implemented in sensing technology. Hybridization of AuNPs with silica NPs as a material with unique