Merck
699675
Sigma-Aldrich
Methyl acetopyruvate
97%
Synonim(y):
1-Methoxy-1,2,4-pentanetrione, Methyl β-acetylpyruvate, Methyl 2,4-dioxopentanoate, Methyl 2,4-dioxovalerate, Methyl 3-acetylpyruvate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
60-65 °C
grupa funkcyjna
ester
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(7)3-5(8)6(9)10-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)