Merck
698466
Sigma-Aldrich
Triisopropylphosphonium tetrafluoroborate
97%
Synonim(y):
Tris(1-methylethyl)phosphine tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H22BF4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21P.BF4/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q;-1/p+1
Klucz InChI
KGBIZABAOCDZNU-UHFFFAOYSA-O
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of triisopropylphosphine complexes of ruthenium(II)
  • Imine hydrogenation
  • Dihydride and alkene-η6-arene complexes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
698466-500MG4061833551011