Kluczowe dokumenty
696781
Cellulose-13C
97 atom % 13C, from potato
About This Item
Wzór liniowy:
[-O13C12H20O8O-]n
Kod UNSPSC:
12352201
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
potato
czystość izotopowa
97 atom % 13C
Formularz
powder
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt jest dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)