Merck
696498
Sigma-Aldrich
Cellulose-13C
97 atom % 13C, from maize
About This Item
Wzór liniowy:
[-O13C12H20O8O-]n
Kod UNSPSC:
12352201
pochodzenie biologiczne
maize
czystość izotopowa
97 atom % 13C
Próba
≥97%
Formularz
fibers
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt jest dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)