Merck
605336
Sigma-Aldrich
Starch-13C from algae
99 atom % 13C, Crude
Synonim(y):
Starch-ul-13C from algae
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
pochodzenie biologiczne
algae
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)O[13C@@H]2[13CH2]O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Klucz InChI
GUBGYTABKSRVRQ-MZDCZIJFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samuel Bryson et al.
The ISME journal, 11(12), 2781-2792 (2017-08-12)
Resource availability influences marine microbial community structure, suggesting that population-specific resource partitioning defines discrete niches. Identifying how resources are partitioned among populations, thereby characterizing functional guilds within the communities, remains a challenge for microbial ecologists. We used proteomic stable isotope