Merck
692522
Sigma-Aldrich
(R)−RuCl[(p−cymene)(SEGPHOS®)]Cl
Synonim(y):
Chloro[(R)-(+)-5,5′-bis(diphenylphosphino)-4,4′−bi−1,3−benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) chloride
About This Item
Wzór liniowy:
[C48H42ClO4P2Ru]+Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
916.77
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.C2Oc3ccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c(c3O2)-c6c7OCOc7ccc6P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C38H28O4P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-24H,25-26H2;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
HZLSGDCLBWZKRB-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago