Merck
691623
Sigma-Aldrich
trans-Crotylboronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
E-Crotylboronic acid pinacol ester, trans-2-(2-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
Klucz InChI
ARSSMJZIAKUXEW-VOTSOKGWSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)