Merck
687103
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-chloro-2-butyne hydrochloride
90%
About This Item
Wzór liniowy:
C4H6ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
Postać
solid
mp
128-139 °C
ciąg SMILES
Cl.NCC#CCCl
InChI
1S/C4H6ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h3-4,6H2;1H
Klucz InChI
HZVTZSFWPLLBRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves