Merck
689629
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromophenol
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Bromo-2-aminophenol, NSC 523846
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
Beilstein:
3236448
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
lumps
mp
130-135 °C
ciąg SMILES
Nc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
Klucz InChI
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of (aryl)oxadiazolobenzoxazinones via Suzuki-Miyaura reaction
  • Copper-catalyzed oxidative amination of benzoxazoles and related azoles via C-H and C-N bond activation
  • Synthesis of N-(alkoxyphenyl)-aminocarbonylbenzoic acid derivatives as protein tyrosine phophatase 1B inhibitors
  • Preparation of lipophilic deoxy-xylulose-phosphate reductoisomerase inhibitors
  • Synthesis of benzoxazole benzenesulfonamides as allosteric inhibitors of fructose-1,6-bisphosphatase
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)