Merck
727504
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-iodophenol
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.02
Beilstein:
2716290
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
skład
carbon, 29.1-32.2% elemental analysis
nitrogen, 5.7-6.3% elemental analysis
mp
110-120 °C (subl.) (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Nc1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C6H6INO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
Klucz InChI
GUGSDWSSHLBVST-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)