Merck
688398
Sigma-Aldrich
N-Methylthiazolium-2-13C iodide
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H6INS
Masa cząsteczkowa:
228.06
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[N+]1=[13C]SC=C1.[I-]
InChI
1S/C4H5NS.HI/c1-5-2-3-6-4-5;/h2-3H,1H3;1H/q+1;/p-1/i4+1;
Klucz InChI
NAQDXGGCOZHTSE-VZHAHHFWSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)