Merck
688215
Sigma-Aldrich
[6,6]-Thienyl C61 butyric acid methyl ester
≥99%
Synonim(y):
[60]ThPCBM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C70H12O2S
Masa cząsteczkowa:
916.91
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥99%
Formularz
powder
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
ciąg SMILES
COC(=O)CCCC2(c1cccs1)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
Zastosowanie
Ester metylowy kwasu [6,6]-tienylowego C61 jest klasą PCBM na bazie tienylu, który może być stosowany do produkcji urządzeń optoelektronicznych, takich jak organiczne ogniwa słoneczne (OSC).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electron trapping in higher adduct fullerene-based solar cells
Lenes M, et al.
Advances in Functional Materials, 19(18), 3002-3007 (2009)
Nanoscale electro-optical properties of organic semiconducting thin films: From individual materials to the blend
Escasain E, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(33), 17919-17927 (2012)
Popescu, M.; van't Hof, P.; Sieval, A.; Jonkman, H.; Hummelen, J
Applied Physics Letters, 89, 213507-213507 (2006)
Produkty
Since the first publication in 1995 describing a bulk heterojunction photodiode incorporating a methanofullerene, significant progress has been made in improving device performance and the scope of device research has broadened widely.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available from Sigma-Aldrich with PCBM library & properties.
Znajdź różne zastosowania fulerenów w fotowoltaice i naukach biologicznych.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Zobacz wszystko