Merck
L754080
Sigma-Aldrich
ADT
AldrichCPR, sublimed
Synonim(y):
Anthra[2,3-b:6,7-b′]dithiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
sublimed
strata
0.5 wt. %, 280 °C
λmaks.
320 nm in methylene chloride
ciąg SMILES
c1cc2cc3cc4cc5sccc5cc4cc3cc2s1
InChI
1S/C18H10S2/c1-3-19-17-9-15-8-14-6-12-2-4-20-18(12)10-16(14)7-13(15)5-11(1)17/h1-10H
Klucz InChI
DAMUWSYTQPWFIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Antra[2,3-b:6,7-b′]ditiofen (ADT) jest powszechnie stosowany jako przełączniki jednomolowe w elektronice organicznej [10].
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florence K Keane et al.
Cancer, 121(16), 2713-2719 (2015-05-01)
Radiotherapy (RT), short-course androgen deprivation therapy (ADT), and brachytherapy in various combinations are treatment options for patients with intermediate-risk prostate cancer (PC), but the question of which combination if any is necessary to minimize PC-specific mortality (PCSM) risk in patients
B A Mahal et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 26(7), 1390-1395 (2015-05-01)
Although commonly used, early initiation of salvage androgen deprivation therapy (ADT) has not been proven to enhance survival. We evaluated whether prostate-specific antigen (PSA) anxiety or health literacy are associated with use of early salvage ADT among men with recurrent
Christopher J Sweeney et al.
The New England journal of medicine, 373(8), 737-746 (2015-08-06)
Androgen-deprivation therapy (ADT) has been the backbone of treatment for metastatic prostate cancer since the 1940s. We assessed whether concomitant treatment with ADT plus docetaxel would result in longer overall survival than that with ADT alone. We assigned men with
Rashmi Gaur et al.
Scientific reports, 5, 13387-13387 (2015-08-26)
This study presents genome-wide discovery of SNPs through next generation sequencing of the genome of Cicer reticulatum. Mapping of the C. reticulatum sequenced reads onto the draft genome assembly of C. arietinum (desi chickpea) resulted in identification of 842,104 genomic
Mischa T Rijnierse et al.
The American journal of cardiology, 116(3), 406-412 (2015-06-08)
The main eligibility criterion for primary prevention implantable cardioverter defibrillator (ICD) therapy, that is, left ventricular ejection fraction (LVEF), is based on large clinical trials using primarily 2-dimensional echocardiography (2DE). Presently, cardiac magnetic resonance imaging (MRI) is considered the gold