Merck
687820
Sigma-Aldrich
Cyanuric acid-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol-13C3, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>360 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)