Merck
708984
Sigma-Aldrich
Ammelide-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
320-330 °C (Sublimes)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
N[13C]1=N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
YSKUZVBSHIWEFK-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)