Merck
687421
Sigma-Aldrich
2,4-Difluororesorcinol
95%
Synonim(y):
2,4-Difluoro-1,3-dihydroxy benzene, 2,4-Difluorobenzene-1,3-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
57-88 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(F)c(O)c1F
InChI
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-2-4(9)5(8)6(3)10/h1-2,9-10H
Klucz InChI
IBNBFQFUGXNAKU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)