Kluczowe dokumenty
580553
Sigma-Aldrich
(±)-Taxifolin hydrate
An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide (1.5 x 10⁵ M⁻¹ s⁻¹) and suppresses the cytotoxicity of superoxide and hydrogen peroxide in Chinese hamster V79 cells.
Synonim(y):
Hydrat 3,3′,4′,5,7-pentahydroksydihydroflawonu, hydrat dihydrokwercetyny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O7 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.25 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
opis
RTECS - LK6920000
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
ethanol: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,14-19,21H;1H2/t14-,15+;/m0./s1
Klucz InChI
DNQPGSVMBPSRIR-LDXVYITESA-N
Opis ogólny
Flawonoid przeciwutleniający, który hamuje cytotoksyczność jonów ponadtlenkowych i nadtlenku wodoru w komórkach chomika chińskiego V79.
Flawonoid przeciwutleniający, który usuwa nadtlenek (1,5 x105 M-1 s-1) i hamuje cytotoksyczność nadtlenku i nadtlenku wodoru w komórkach chomika chińskiego V79.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Flawonoid przeciwutleniający, który usuwa nadtlenek
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Flavonoid, antioxidant. Inhibits lipogenesis in cancer cells, most likely by targeting fatty acid synthase activity.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Inne uwagi
Kostyuk, V.A., et al. 1998. Arch. Biochem. Biophys. 355, 43.
Bors, W., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 45.
Nakayama, T., et al. 1994. Cancer Res. 54, 1991s.
Nakayama, T., et al. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 265.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3