T64602
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
98%
Synonim(y):
2-Acetylphloroglucinol, THAP
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
219-221 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
Klucz InChI
GDSIBPPJKSBCMF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3