Merck
687065
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
97%
Synonim(y):
5-(4-Fluorophenyl)-3H-imidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
124-129 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Klucz InChI
QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)