Kluczowe dokumenty
687057
4-(4-Bromophenyl)-1H-imidazole
96%
Synonim(y):
5-(4-Bromophenyl)-3H-imidazole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
139-143 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Klucz InChI
YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)