Próba
97%
Postać
solid
mp
237-241 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
Oc1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
WGIBEMRBLBGETQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?