Merck
684902
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
100-104 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Brc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
Klucz InChI
HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)