Merck
641359
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
tw
100-110 °C/3 mmHg (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
Klucz InChI
DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile can be used in the synthesis of aza-terphenyl diamidine analogs, which exhibits potent antiprotozoal activity. It can also be used in the synthesis of pyridine-diketopyrrolopyrrole(PyDPP), a building block for preparing low band-gap copolymers for use as electron donor in polymer solar cells.
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Synthesis and activity of azaterphenyl diamidines against Trypanosoma brucei rhodesiense and Plasmodium falciparum"
Hu L, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(18), 6651-6658 (2009)
"Synthesis of pyridine-capped diketopyrrolopyrrole and its use as a building block of low band-gap polymers for efficient polymer solar cells"
Jung WJ, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(76), 8495-8497 (2013)