Kluczowe dokumenty
682691
Bis(tri-tert-butylphosphine)platinum(0)
Synonim(y):
Bis[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine]platinum
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
260-269 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pt].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C12H27P.Pt/c2*1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;/h2*1-9H3;
Klucz InChI
RJQWVEJVXWLMRE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Trimetallic ReBiPt complexes
- Rhodium-germanium carbonyl complexes
Catalyst for the synthesis of:
- Amidobipyridyl inhibitors of protein kinase D
- 5-Fluoroalkylated pyrimidine nucleosides via Negishi cross-coupling
Catalyst for phenyl and methyl group transfer from tin to iridium
Activator of metal hydride complexes
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)