Merck
679704
Sigma-Aldrich
3′-Hydroxy-4′-methoxyacetophenone
97%
Synonim(y):
1-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
88-92 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
YLTGFGDODHXMFB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lee Fielding et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 49(7), 405-412 (2011-05-07)
The association constants for the interactions of 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 3-hydroxy-4-methoxyacetophenone and 4-hydroxy-3-methoxyacetophenone with β-cyclodextrin in water were measured by (1)H NMR and by isothermal titration calorimetry. Very good agreement was obtained between the different methods. The errors associated with
F Z Sun et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 18(6), 362-363 (1993-06-01)
3-Hydroxy-4-methoxy-acetophenone (HMA) isolated from Cynanchum paniculatum was found to have analgesic effect and inhibitory action on the gastro-intestinal motility. The effect and action were equivalent to that of paeonol, HMA displayed a very low degree of antibacterial activity against Escherichia