Kluczowe dokumenty
679356
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane
deposition grade, ≥97%
Synonim(y):
N,N-Diethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
deposition grade
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
Klucz InChI
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
679356-50G | 4061832749532 |