Merck
672866
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-OH-13C4,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(OCH2C6H5)13CH(13COOH)15NH-Boc
Masa cząsteczkowa:
314.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +22°, c = 2 in 95% ethanol
metody
bio NMR: suitable
mp
112-114 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13C@@H]([13C@@H]([13CH3])OCc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1/i1+1,11+1,13+1,14+1,17+1
Klucz InChI
CTXPLTPDOISPTE-JVNNLZABSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)