Kluczowe dokumenty
720178
2,3-Butanedione-2,3-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
88 °C (lit.)
gęstość
1.00 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[13C](=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i3+1,4+1
Klucz InChI
QSJXEFYPDANLFS-CQDYUVAPSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.