Merck
551899
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-5-bromopyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
155 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1cc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Klucz InChI
YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-diamino-5-bromopirydynę można otrzymać z 2-amino-3-nitro-5-bromopirydyny poprzez redukcję z użyciem chlorku cyny.
Zastosowanie
2,3-diamino-5-bromopirydyna może być stosowana do otrzymywania następujących związków heterocyklicznych:
  • 6-bromoimidazo-[b]pirydyna
  • 11-bromopyrido[2′,3′:5,6]pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthroline
  • 6-bromo-3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Microwave-Assisted C-2 Direct Alkenylation of Imidazo [4, 5-b] pyridines: Access to Fluorescent Purine Isosteres with Remarkably Large Stokes Shifts.
Baladi T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(14), 2421-2434 (2016)
Sundaram Ellairaja et al.
Biosensors & bioelectronics, 91, 82-88 (2016-12-20)
Bilirubin, a key biomarker for the jaundice and its clinical diagnosis needs a better analytical tool. A novel and simple fluorescent platform based on (2,2'-((1E,1'E)-((6-bromopyridine-2,3-diyl) bis(azanylylidene)) bis(methanylylidene diphenol) (BAMD) was designed. BAMD showed a remarkable fluorescent intensity with a very
Metabolite analogs. VIII. Syntheses of some imidazopyridines and pyridotriazoles.
Graboyes H and Day AR.
Journal of the American Chemical Society, 79(24), 6421-6426 (1957)
Re (I) Complexes of Substituted dppz: A Computational and Spectroscopic Study.
van der Salm H, et al.
Inorganic Chemistry, 53(6), 3126-3140 (2014)
Sheta M Sheta et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(14), 4847-4855 (2018-03-16)
Novel copper metal organic framework nanoparticles Cu-MOF-NPs (C1) were prepared via two simple alternative methods and confirmed by analytical characterization using mass, IR, Raman, XRD spectrum, HR-TEM and TGA-DSC. Mass spectroscopy revealed the molecular ion peak at 647 m/z for