Merck
540471
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)3SO3CH2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
95%
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.326 (lit.)
gęstość
1.636 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
sulfonic acid
ciąg SMILES
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O3S/c7-2(8,9)1-21-22(19,20)6(17,18)4(12,13)3(10,11)5(14,15)16/h1H2
Klucz InChI
KJGYBFLEIPDFNQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate may be used in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-6,7-bis(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-naphthalene (TTBN).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
160.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Redox Shuttles with Axisymmetric Scaffold for Overcharge Protection of Lithium-Ion Batteries.
Weng W, et al.
Advanced Energy Materials (2016)