Merck
672106
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(chlorocarbonyl)benzoate
≥97%
Synonim(y):
3-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-(chloroformyl)benzoate, Methyl isophthaloyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
UTGGIQHJOAPIPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)