Merck
669083
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl formate
95%
Synonim(y):
TFEF
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH2OC(O)H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D <1.001
gęstość
1.317 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
Klucz InChI
CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reagent for the formylation of alcohols and amines. Hydroxylamines provide high yields of the N-formylated product.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
45.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
David R Hill et al.
Organic letters, 4(1), 111-113 (2002-01-05)
[reaction: see text] Treatment of a variety of alcohols, amines, and N-hydroxylamines with 2,2,2-trifluoroethyl formate gave the corresponding formylated adducts in high yields.