Kluczowe dokumenty
666394
Methyl-12C-amine-15N hydrochloride
99.9 atom % 12C, 99 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
13CH315NH2 ·HCl
Masa cząsteczkowa:
69.50
Kod UNSPSC:
12352101
Polecane produkty
czystość izotopowa
99.9 atom % 12C
99 atom % 15N
Formularz
solid
mp
232-234 °C
ciąg SMILES
[13CH3][15NH2].Cl
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)